Läs mer
Bensylbensoat, LoGiCal
Produktkod. 30460559
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460559 10 mg
1 options
Produktkod. 30460559 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0570.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Benzoate
CAS 120-51-4
Analyt- eller komponentnamn Benzyl Benzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H12 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzyl Benzoate, Benzoic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Ascabin, Ascabiol, Benylate, Benzyl benzenecarboxylate, Benzyl phenylformate, Benzylets, Benzyloxy phenyl ketone, Colebenz, NSC 8081, Nicca Sunsolt LM 7EX, Novoscabin, Pelemol B66, Peruscabin, Phenylmethyl benzoate, Scabagen, Scabanca, Scabcare BB, Scabide, Scabiozon, Scobenol, Vanzoate, Venzonate
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn Bensensoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 212.24
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 212,0837 g/mol