Läs mer
Benzyl benzoate, MedChemExpress
Produktkod. 16438526
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16438526 100 mg
1 options
Produktkod. 16438526 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0935
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Benzyl benzoate (Benzoic acid benzyl ester) is a fragrance ingredient in cosmetic products. Benzyl benzoate can be used for the research of Scabies and Demodex-associated inflammatory skin conditions.
Benzyl benzoate (Benzoic acid benzyl ester) is a fragrance ingredient in cosmetic products. Benzyl benzoate can be used for the research of Scabies and Demodex-associated inflammatory skin conditions.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl benzoate
Fysisk form Liquid
CAS 120-51-4
Färg Colorless
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H12O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Benzoic acid benzyl ester
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (235.58 mM)
LEDER O=C(OCC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 212.24
Formel vikt 212.24
Procent renhet 98.0%