Läs mer
Bensensoat, Mikromol™
Produktkod. 17931456
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17931456 250 mg
1 options
Produktkod. 17931456 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0570.000250
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bensylbensoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Benzoate
CAS 120-51-4
Analyt- eller komponentnamn Benzyl Benzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H12 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzyl Benzoate, Benzoic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Ascabin, Ascabiol, Benylate, Benzyl benzenecarboxylate, Benzyl phenylformate, Benzylets, Benzyloxy phenyl ketone, Colebenz, NSC 8081, Nicca Sunsolt LM 7EX, Novoscabin, Pelemol B66, Peruscabin, Phenylmethyl benzoate, Scabagen, Scabanca, Scabcare BB, Scabide, Scabiozon, Scobenol, Vanzoate, Venzonate
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
LEDER O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn Bensensoat
Molekylvikt (g/mol) 212.24
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212,0837 g/mol