missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzyl Benzoate, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15850561
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15850561 1 L 1 L
15840561 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15850561 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8187011000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 120-51-4
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 212.24

Specifikationer

Smältpunkt 21°C
Densitet 1.12 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 324°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00003075
Kvantitet 1 L
Synonym Benzyl benzoate, Benzoic acid benzyl ester, Benzyl benzoate
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.