Läs mer
Bensylbensoat, TRC
Produktkod. 30137286
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137286 50 g
17902395 25 g
17912935 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137286 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB23095050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-51-4
Molekylformel C14 H12 O2
Molekylvikt (g/mol) 212.24
Synonym Benzoic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Ascabin, Ascabiol, Benylate, Benzyl benzenecarboxylate, Benzyl benzoate, Benzyl phenylformate, Benzylets, Benzyloxy phenyl ketone, Colebenz, NSC 8081, Nicca Sunsolt LM 7EX, Novoscabin, Pelemol B66, Peruscabin, Phenylmethyl benzoate, Scabagen, Scabanca, Scabcare BB, Scabide, Scabiozon, Scobenol, Vanzoate, Venzonate
IUPAC-namn Bensensoat
LEDER O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Benzoate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Formel vikt 212.0837
Procent renhet >95%
Kvantitet 50 g