missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl Beta-D-Arabinopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl beta-D-arabinopyranoside |
| CAS | 5329-50-0 |
| Molekylformel | C12 H16 O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O5/c13-9-7-17-12(11(15)10(9)14)16-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-15H,6-7H2/t9-,10-,11+,12-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@H]1CO[C@H](OCc2ccccc2)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4S,5S)-2-phenylmethoxyoxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.25 |
| Formel vikt | 240.0998 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?