Läs mer
Bensylbromid, 98 %
Produktkod. 10418440 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10418440 100 mL Glasflaska 100ml
10366260 500 mL Glasflaska 500ml
10767583 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10418440 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105871000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 100-39-0 | C7H7Br | 171,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-39-0
MDL-nummer MFCD00000172
InChI-nyckel AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
PubChem CID 7498
ChEBI CHEBI:59858
IUPAC-namn brommetylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl bromide
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -2 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.4300g/mL, 1.43
Kokpunkt 198,0 °C till 199,0 °C
Flampunkt 86 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H7Br
Linjär formel C6H5CH2Br
Brytningsindex 1,5742 till 1,5762
Kvantitet 100 mL
Beilstein 05, 306
Fieser 05,25; 13,51
Merck Index 15, 1131
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 436 mg/l (25 °C). Andra lösligheter: bryts långsamt ner, löslig i alkohol, bensen och eter
Molekylvikt (g/mol) 171.04
Formel vikt 171.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.