Läs mer
Bensylbromid, 99 %
Beskrivning
Bensylbromid är allmänt användbar i organisk syntes som en bensylskyddande grupp för alkoholer och karboxylsyror. Det används vid framställning av skum- och skumningsmedel, kvartära ammoniumföreningar, penicliner, fotografiska kemikalier, syntetiska hartser, färgämnen och mjukgörare och estrar. Det är också involverat i syntesen av (E)-(2-jodovinyl)bensen genom att reagera det med dijodmetan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bensylbromid är allmänt användbar i organisk syntes som en bensylskyddande grupp för alkoholer och karboxylsyror. Det används vid framställning av skum- och skumningsmedel, kvartära ammoniumföreningar, penicliner, fotografiska kemikalier, syntetiska hartser, färgämnen och mjukgörare och estrar. Det är också involverat i syntesen av (E)-(2-jodovinyl)bensen genom att reagera det med dijodmetan.
Löslighet Blandbar med bensen, koltetraklorid
, etanol och eter.
Anteckningar
Ljus- och fuktkänslig. Inkompatibel med baser, alkoholer, aminer, oxidationsmedel och korroderar stål.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl Bromide |
| Smältpunkt | -4 °C |
| Densitet | 1.438 g/mL |
| Kokpunkt | 198 °C till 199 °C |
| Flampunkt | 87 °C (189 °F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Brytningsindex | 1.575 |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 385801 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- benzylbromid
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308-Vid exponering eller misstanke om exponering:.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.