Läs mer
Bensylbromid, 99 %
Produktkod. 11415653
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415653 250 g 250g
11405653 50 g 50g
11495643 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415653 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13535.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    948.60 SEK
    780.65 SEK / 250g
    Save 167.95 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-39-0 | C7H7Br | 171,037 g/mol
Bensylbromid är allmänt användbar i organisk syntes som en bensylskyddande grupp för alkoholer och karboxylsyror. Det används vid framställning av skum- och skumningsmedel, kvartära ammoniumföreningar, penicliner, fotografiska kemikalier, syntetiska hartser, färgämnen och mjukgörare och estrar. Det är också involverat i syntesen av (E)-(2-jodovinyl)bensen genom att reagera det med dijodmetan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensylbromid är allmänt användbar i organisk syntes som en bensylskyddande grupp för alkoholer och karboxylsyror. Det används vid framställning av skum- och skumningsmedel, kvartära ammoniumföreningar, penicliner, fotografiska kemikalier, syntetiska hartser, färgämnen och mjukgörare och estrar. Det är också involverat i syntesen av (E)-(2-jodovinyl)bensen genom att reagera det med dijodmetan.
Löslighet Blandbar med bensen, koltetraklorid
, etanol och eter.
Anteckningar
Ljus- och fuktkänslig. Inkompatibel med baser, alkoholer, aminer, oxidationsmedel och korroderar stål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-39-0
Molekylformel C7H7Br
Molekylvikt (g/mol) 171.037
MDL-nummer MFCD00000172
InChI-nyckel AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
PubChem CID 7498
ChEBI CHEBI:59858
IUPAC-namn brommetylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Bromide
Smältpunkt °C till 4 °C
Densitet 1.438
Kokpunkt 198 °C till 199 °C
Flampunkt 87 °C (189 °F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.575
Kvantitet 250 g
Beilstein 385801
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandad med bensen, koltetraklorid, etanol och eter.
Formel vikt 171.04
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • benzylbromid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308-Vid exponering eller misstanke om exponering:.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.