Läs mer
Bensylbromid, TRC
Produktkod. 17980935
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
17980935 25 g
1 options
Produktkod. 17980935 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB23365025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Bromide
CAS 100-39-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H7 Br
Kvantitet 25 g
Synonym Benzene, (bromomethyl)-, Toluene, α-bromo- (8CI), (Bromomethyl)benzene, (Bromophenyl)methane, 1-(Bromomethyl)benzene, Benzyl bromide, NSC 8041, Phenylmethyl bromide, α-Bromotoluene, ω-Bromotoluene, alpha-Bromotoluene, (Bromomethyl)benzene, (Bromophenyl)methane, 1-(Bromomethyl)benzene, Benzyl Bromide, NSC 8041, Phenylmethyl Bromide, α-Bromotoluene, ω-Bromotoluene, (Bromomethyl)-benzene, BnBr
InChI formel InChI=1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
LEDER BrCc1ccccc1
IUPAC-namn brommetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 171.03
Formel vikt 169.9731
Procent renhet >95%