Läs mer
Bensylbromacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11448267
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11448267
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17630.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5437-45-6 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Den används i biologiska forskningsändamål. Bensylbromacetat användes vid alkyleringen av (-)-2,3-O-isopropyliden-D-treitol som gav lipopeptid, 2-[(4R,5R)-5-({[(9H-fluoren-9-yl)metoxi]karbonylaminometyl}-2,2-dimetyl-1,4-dimetyl-1,4- ättiksyra)metoxi- 10-dioxolan-.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i biologiska forskningsändamål. Bensylbromacetat användes vid alkyleringen av (-)-2,3-O-isopropyliden-D-treitol som gav lipopeptid, 2-[(4R,5R)-5-({[(9H-fluoren-9-yl)metoxi]karbonylaminometyl}-2,2-dimetyl-1,4-dimetyl-1,4- ättiksyra)metoxi- 10-dioxolan-.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och starka baser. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr plats. Förvaras under 20˚C frys, under inert atmosfär.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5437-45-6
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.073
MDL-nummer MFCD00000190
InChI-nyckel JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl bromoacetate, bromoacetic acid benzyl ester, acetic acid, bromo-, phenylmethyl ester, merbac 35, caswell no. 082a, acetic acid, bromo-, benzyl ester, unii-64u2rk18d3, phenylmethyl 2-bromoacetate, epa pesticide chemical code 008710, benzyl bromacetate
PubChem CID 62576
IUPAC-namn bensyl-2-bromacetat
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl bromoacetate
Densitet 1.46
Kokpunkt 157°C to 159°C (10 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.544
Kvantitet 1000 g
Beilstein 973658
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 229.08
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl bromoacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Benzyl bromoacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.