Läs mer
Bensylbromoacetat, 97 %
Produktkod. 11468267
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468267 250 g 250g
11458267 50 g 50g
11448267 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17630.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 5437-45-6 | C9H9BrO2 | 229,073 g/mol
Den används i biologiska forskningsändamål. Bensylbromacetat användes vid alkyleringen av (-)-2,3-O-isopropyliden-D-treitol som gav lipopeptid, 2-[(4R,5R)-5-({[(9H-fluoren-9-yl)metoxi]karbonylaminometyl}-2,2-dimetyl-1,4-dimetyl-1,4- ättiksyra)metoxi- 10-dioxolan-.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i biologiska forskningsändamål. Bensylbromacetat användes vid alkyleringen av (-)-2,3-O-isopropyliden-D-treitol som gav lipopeptid, 2-[(4R,5R)-5-({[(9H-fluoren-9-yl)metoxi]karbonylaminometyl}-2,2-dimetyl-1,4-dimetyl-1,4- ättiksyra)metoxi- 10-dioxolan-.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och starka baser. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr plats. Förvaras under 20˚C frys, under inert atmosfär.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5437-45-6
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.073
MDL-nummer MFCD00000190
InChI-nyckel JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl bromoacetate, bromoacetic acid benzyl ester, acetic acid, bromo-, phenylmethyl ester, merbac 35, caswell no. 082a, acetic acid, bromo-, benzyl ester, unii-64u2rk18d3, phenylmethyl 2-bromoacetate, epa pesticide chemical code 008710, benzyl bromacetate
PubChem CID 62576
IUPAC-namn bensyl-2-bromacetat
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl bromoacetate
Densitet 1.46
Kokpunkt 157 °C till 159 °C (10 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.544
Kvantitet 250 g
Beilstein 973658
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 229.08
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.