Läs mer
Benzyl Butyl Phthalate-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, benzylbutyl ester (3,4,5,6) D4 |
| CAS | 93951-88-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 2H4 H16 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Phthalic Acid, Benzylbutyl Ester D4 (phenyl D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3/i7D,8D,11D,12D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(C(=O)OCCCC)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2-O-benzyl 1-O-butyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.38 |
| Visa mer |