Läs mer
Benzyl carbamate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl carbamate |
| CAS | 621-84-1 |
| Molekylformel | C8H9NO2 |
| MDL-nummer | MFCD00007965 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | NC(OCC1=CC=CC=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.16 |
| Procent renhet | 98% |