Läs mer
Bensylkarbamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10172320 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10172320 25 g Glasflaska 25g
10664942 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10172320 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105890250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 621-84-1 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 621-84-1
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.17
MDL-nummer MFCD00007965
InChI-nyckel PUJDIJCNWFYVJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamic acid benzyl ester, carbamic acid, phenylmethyl ester, o-benzyl carbamate, ccris 5070, phenylmethyl aminooate, carbamic acid, benzyl ester, benzyl-carbamate, benzyloxycarbonylamine, cbznh2, pubchem12421
PubChem CID 12136
IUPAC-namn bensylkarbamat
LEDER NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl carbamate
Smältpunkt 86.0°C to 89.0°C
Namnnotering 99%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NCO2CH2C6H5
Beilstein 06, 437
Fieser 13,79
Kvantitet 25 g
Formel vikt 151.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.