Läs mer
Bensylkarbazat, 98+%
Produktkod. 11499903
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499903 100 g 100g
11479903 5 g 5g
11489903 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499903 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13005.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 5331-43-1 | C8H10N2O2 | 166,18 g/mol
Bensylkarbazat används som reagens för framställning av bensyloxikarbonyl (Z, Cbz) hydrazider av karboxylsyror, särskilt N-skyddade aminosyror. Efterföljande hydrogenolys ger hydraziden som kan omvandlas till aziden för koppling med ytterligare en aminosyrarest genom azidmetoden. Det används också vid framställning av enkla acyl- eller sulfonylhydrazider för att undvika diacylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensylkarbazat används som reagens för framställning av bensyloxikarbonyl (Z, Cbz) hydrazider av karboxylsyror, särskilt N-skyddade aminosyror. Efterföljande hydrogenolys ger hydraziden som kan omvandlas till aziden för koppling med ytterligare en aminosyrarest genom azidmetoden. Det används också vid framställning av enkla acyl- eller sulfonylhydrazider för att undvika diacylering.
Löslighet Löslig i vatten
(något), metanol och DMSO.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Hantera under inert gas. Skydda mot fukt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5331-43-1
Molekylformel C8H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00041890
InChI-nyckel RXUBZLMIGSAPEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl carbazate, benzyl hydrazinecarboxylate, hydrazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, carbobenzoxyhydrazide, carbazic acid, benzyl ester, benzyloxycarbonyl hydrazide, benzylcarbazate, benzyloxy carbonyl hydrazine, n-cbz-hydrazine, unii-h7gm2h55tc
PubChem CID 79242
IUPAC-namn bensyl-N-aminokarbamat
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl carbazate
Smältpunkt 66 °C till 70 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1952982
Löslighetsinformation Lösligt i vatten (lite), metanol och DMSO.
Formel vikt 166.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.