Läs mer
Bensylkarbazat, TRC
Produktkod. 30330211
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30330211 5 g
1 options
Produktkod. 30330211 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2336205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Carbazate
CAS 5331-43-1
Molekylformel C8H10N2O2
Kvantitet 5 g
Synonym Carbazic Acid Benzyl Ester, Benzyl Carbazate, Benzyl Hydrazinecarboxylate, Benzyl Hydrazinocarboxylate, Benzyloxycarbonyl Hydrazide, Carbobenzoxyhydrazide, Carbobenzyloxyhydrazine, Hydrazincarboxylic Acid Benzyl Ester, Hydrazinecarboxylic Acid Benzyl Ester, NSC 2287, [(Benzyloxy)carbonyl]hydrazine
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O2/c9-10-8(11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
LEDER NNC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-namn Bensyl N-aminokarbamat
Molekylvikt (g/mol) 166.18
Formel vikt 166.0742