Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl chloride |
| Namnnotering | 99.5+% |
| CAS Min % | 99.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | -39,0 °C |
| Densitet | 1.1000g/mL, 1.1 |
| Kokpunkt | 179,0 °C |
| Flampunkt | 67 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 99,5 % min. (GC) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Benzyl chloride, stabilized
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H315-Irriterar huden.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.