Läs mer
Benzyl chloride, 99%, pure, stabilized
Produktkod. 10167323 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastic drum
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
250g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10167323 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10592052 5 g Glasflaska 5g
10720482 250 g Glasflaska 250g
10065740 1 kg Glasflaska 1kg
15179283 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10167323 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 405090025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-44-7 | C7H7Cl | 126.583 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-44-7 , 75-56-9
MDL-nummer MFCD00000889
InChI-nyckel KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloride, chloromethyl benzene, benzylchloride, alpha-chlorotoluene, benzylchlorid, chlorophenylmethane, benzene, chloromethyl, chlorure de benzyle, tolyl chloride, alpha-chlortoluol
PubChem CID 7503
ChEBI CHEBI:615597
IUPAC-namn klormetylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCl
Specifications
Kemiskt namn eller material Benzyl chloride
Namnnotering Stabilized, Pure
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1000g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H7Cl
Linjär formel C6H5CH2Cl
Brytningsindex 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589nm)
Kvantitet 2.5 kg
Stabilisator 0.25% propylene oxide
Molekylvikt (g/mol) 126.583
Formel vikt 126.59
Procent renhet ≥98.5%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyl chloride, stabilized
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.