Läs mer
Bensylklorid, 99 %, stick.
Produktkod. 11464094
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464094 500 g 500g
11474094 2500 g 2500g
11484094 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11464094 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12481.36
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 100-44-7 | C7H7Cl | 126,583 g/mol
Bensylklorid används som mellanprodukt för tillverkning av bensylalkohol, bensoesyra och bensylcyanid. Det används också för att framställa bensylestrar, som används som mjukgörare, smakämnen och parfymer. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställningen av fenylättiksyra. I organisk syntes används det som ett alkyleringsmedel och används för införandet av bensylskyddsgruppen för alkoholer. Vidare är det involverat i framställningen av kvaternära ammoniumsalter genom reaktion med tertiära aminer. Utöver detta används det för att framställa Grignard-reagens genom att reagera med metalliskt magnesium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensylklorid används som mellanprodukt för tillverkning av bensylalkohol, bensoesyra och bensylcyanid. Det används också för att framställa bensylestrar, som används som mjukgörare, smakämnen och parfymer. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställningen av fenylättiksyra. I organisk syntes används det som ett alkyleringsmedel och används för införandet av bensylskyddsgruppen för alkoholer. Vidare är det involverat i framställningen av kvaternära ammoniumsalter genom reaktion med tertiära aminer. Utöver detta används det för att framställa Grignard-reagens genom att reagera med metalliskt magnesium.
Löslighet
Blandbar med alkohol, eter. Olösligt i vatten. Blandbart med alkohol, eter och kloroform.
Anteckningar
Ljus- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med vanliga metaller, bly, oxidationsmedel, järn, järnsalter, mässing och aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-44-7
Molekylformel C7H7Cl
Molekylvikt (g/mol) 126.583
MDL-nummer MFCD00000889
InChI-nyckel KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloride, chloromethyl benzene, benzylchloride, alpha-chlorotoluene, benzylchlorid, chlorophenylmethane, benzene, chloromethyl, chlorure de benzyle, tolyl chloride, alpha-chlortoluol
PubChem CID 7503
ChEBI CHEBI:615597
IUPAC-namn klormetylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Chloride
Namnnotering stabiliserad
Smältpunkt - 43 °C
Densitet 1.099
Kokpunkt 178 °C till 180 °C
Flampunkt 73 °C (163 °F)
Analysprocentintervall 99 %, stabiliserat
Brytningsindex 1.538
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1738
Beilstein 471308
Merck Index 14,1129
Löslighetsinformation Blandad med alkohol, eter; Olöslig i vattenBlandbar med alkohol, eter och kloroform.
Formel vikt 126.59
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.