Läs mer
Bensylklorid, 99 %, stick.
Beskrivning
Bensylklorid används som mellanprodukt för tillverkning av bensylalkohol, bensoesyra och bensylcyanid. Det används också för att framställa bensylestrar, som används som mjukgörare, smakämnen och parfymer. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställningen av fenylättiksyra. I organisk syntes används det som ett alkyleringsmedel och används för införandet av bensylskyddsgruppen för alkoholer. Vidare är det involverat i framställningen av kvaternära ammoniumsalter genom reaktion med tertiära aminer. Utöver detta används det för att framställa Grignard-reagens genom att reagera med metalliskt magnesium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bensylklorid används som mellanprodukt för tillverkning av bensylalkohol, bensoesyra och bensylcyanid. Det används också för att framställa bensylestrar, som används som mjukgörare, smakämnen och parfymer. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställningen av fenylättiksyra. I organisk syntes används det som ett alkyleringsmedel och används för införandet av bensylskyddsgruppen för alkoholer. Vidare är det involverat i framställningen av kvaternära ammoniumsalter genom reaktion med tertiära aminer. Utöver detta används det för att framställa Grignard-reagens genom att reagera med metalliskt magnesium.
Löslighet
Blandbar med alkohol, eter. Olösligt i vatten. Blandbart med alkohol, eter och kloroform.
Anteckningar
Ljus- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med vanliga metaller, bly, oxidationsmedel, järn, järnsalter, mässing och aluminium
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl chloride |
| Namnnotering | stabiliserad |
| Smältpunkt | -43 °C |
| Densitet | 1.099 |
| Kokpunkt | 178 °C till 180 °C |
| Flampunkt | 73 °C (163 °F) |
| Analysprocentintervall | 99 %, stabiliserat |
| Brytningsindex | 1.538 |
| Kvantitet | 2500 g |
| UN-nummer | UN1738 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Benzyl chloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Benzyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.