missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzyl Chloride, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15874051
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15874051 2.5 L 2.5 L
15854051 100 mL 100ml
15864051 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15874051 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8018092500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 100-44-7
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 126.58

Specifikationer

Smältpunkt -39°C
Densitet 1.10 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 179.3°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00000889
Kvantitet 2.5 L
Synonym Benzyl chloride, Benzyl chloride
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.