Läs mer
Bensylklorid, TRC
Produktkod. 30347829
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30347829 5 g
1 options
Produktkod. 30347829 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2336755G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Chlorotoluene (Benzylchloride)
CAS 100-44-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H7 Cl
Kvantitet 5 g
Synonym Toluene, α-chloro- (8CI), (Chloromethyl)benzene, 1-Chloromethylbenzene, Benzyl chloride, Bnol, Chlorophenylmethane, NSC 8043, Phenylmethyl chloride, Tolyl chloride, α-Chlorotoluene, ω-Chlorotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
LEDER ClCc1ccccc1
IUPAC-namn Klormetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 126.58
Formel vikt 126.0236