Läs mer
Benzyl chloroacetate, 98%
Produktkod. 10505291 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10505291 25 mL Glasflaska 25ml
10623702 5 mL Glasflaska 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10505291 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 336160250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 140-18-1 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-18-1
Molekylformel C9H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 184.62
MDL-nummer MFCD00157062
InChI-nyckel SOGXBRHOWDEKQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloroacetate, benzyl monochloracetate, acetic acid, chloro-, phenylmethyl ester, chloroacetic acid, benzyl ester, monochloroacetate, chloroacetic acid benzyl ester, benzyl-alpha-chloroacetate, phenylmethyl chloroacetate, acetic acid, chloro-, benzyl ester, phenylmethyl 2-chloroacetate
PubChem CID 8786
IUPAC-namn bensyl-2-kloracetat
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl chloroacetate
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.2200g/mL, 1.22
Kokpunkt 132°C (12.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2OC(O)CH2Cl
Kvantitet 25 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 184.62
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl chloroacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.