Läs mer
Bensylkloroformat, 95 %, stick. med ca 0,1 % natriumkarbonat
Produktkod. 11477627
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477627 1000 g 1000g
11487627 50 g 50g
11497627 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11477627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15682.0B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 501-53-1 | C8H7ClO2 | 170,592 g/mol
Bensylklorformiat används i stor utsträckning som en reaktiv kemisk mellanprodukt i plast-, läkemedels-, jordbrukskemikalier och organiska kemikalier. Det är användbart för införandet av karboxibensyl (cbz) skyddande grupp för aminer såsom anilin i organisk syntes. Det är också involverat i syntesen av 1,2,4-oxadiazoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensylklorformiat används i stor utsträckning som en reaktiv kemisk mellanprodukt i plast-, läkemedels-, jordbrukskemikalier och organiska kemikalier. Det är användbart för införandet av karboxibensyl (cbz) skyddande grupp för aminer såsom anilin i organisk syntes. Det är också involverat i syntesen av 1,2,4-oxadiazoler.
Löslighet Blandbar med eter
, aceton och bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 501-53-1
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.592
MDL-nummer MFCD00000640
InChI-nyckel HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl ester
PubChem CID 10387
IUPAC-namn bensylkarbonkloridat
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl chloroformate
Namnnotering stabiliserat med ≈0,1 % natriumkarbonat
Smältpunkt -20 °C
Densitet 1.195
Kokpunkt 178 °C till 180 °C
Flampunkt 125 °C (257 °F)
Odör Stickande
Brytningsindex 1.517
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN1739
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,1801
Löslighetsinformation Blandbar med eter, aceton och bensen.
Formel vikt 170.6
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.