Läs mer
Bensylkloroformat, 95 %, stick. med ca 0,1 % natriumkarbonat
Produktkod. 11487627
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487627 50 g 50g
11497627 250 g 250g
11477627 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11487627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15682.18
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 501-53-1 | C8H7ClO2 | 170,592 g/mol
Bensylklorformiat används i stor utsträckning som en reaktiv kemisk mellanprodukt i plast-, läkemedels-, jordbrukskemikalier och organiska kemikalier. Det är användbart för införandet av karboxibensyl (cbz) skyddande grupp för aminer såsom anilin i organisk syntes. Det är också involverat i syntesen av 1,2,4-oxadiazoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensylklorformiat används i stor utsträckning som en reaktiv kemisk mellanprodukt i plast-, läkemedels-, jordbrukskemikalier och organiska kemikalier. Det är användbart för införandet av karboxibensyl (cbz) skyddande grupp för aminer såsom anilin i organisk syntes. Det är också involverat i syntesen av 1,2,4-oxadiazoler.
Löslighet Blandbar med eter
, aceton och bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 501-53-1
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.592
MDL-nummer MFCD00000640
InChI-nyckel HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl ester
PubChem CID 10387
IUPAC-namn bensylkarbonkloridat
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl chloroformate
Namnnotering stabiliserat med ≈0,1 % natriumkarbonat
Smältpunkt -20 °C
Densitet 1.195
Kokpunkt 178 °C till 180 °C
Flampunkt 125 °C (257 °F)
Odör Stickande
Brytningsindex 1.517
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1739
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,1801
Löslighetsinformation Blandbar med eter, aceton och bensen.
Formel vikt 170.6
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl chloroformate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl chloroformate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.