Läs mer
Bensylkloroformat, 97 viktprocent, stabiliserat
Produktkod. 10222870 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10222870 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10183580 5 g Glasflaska 5g
10667312 100 g Glasflaska 100g
10771394 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10222870 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152940025
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Bensylkloroformat, 97 viktprocent, stabiliserat, mängd: 500 g, förpackning: glasflaska, kokpunkt: 178,0 grader. C till 180,0 grader. C, obenämnd, smältpunkt: -20,0 grader. C, Molekylvikt: 170,6, Procentuell renhet: 97 vikt%, Analysprocentintervall: 96% min. (GC), Beilstein: 06 437 | CAS: 501-53-1 | C8H7ClO2 | 170,6 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 501-53-1 , 100-44-7
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.6
InChI-nyckel HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl ester
PubChem CID 10387
IUPAC-namn bensylkarbonkloridat
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl chloroformate
Smältpunkt -20,0 °C
Densitet 1.2000g/mL, 1.2
Kokpunkt 178,0 °C till 180,0 °C
Flampunkt 92 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCO2CH2C6H5
Brytningsindex 1,5160 till 1,5180
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 06,437
Fieser 01,109; 02,59; 15,22
Merck Index 15,1801
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
Stabilisator 0,1 % vattenfritt natriumkarbonat
Viskositet 2,36 mPa (20 °C)
Formel vikt 170.6
Procent renhet 97 wt%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.