Läs mer
Bensylkloroformat, 97 viktprocent, stabiliserat
Code produit 10771394 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Conditionnement:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Förpackning Conditionnement
10771394 500 g Glasflaska 500g
10183580 5 g Glasflaska 5g
10667312 100 g Glasflaska 100g
10222870 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10771394 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 152945000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Add to basket
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Bensylkloroformat, 97 viktprocent, stabiliserat, mängd: 500 g, förpackning: glasflaska, kokpunkt: 178,0 grader. C till 180,0 grader. C, obenämnd, smältpunkt: -20,0 grader. C, Molekylvikt: 170,6, Procentuell renhet: 97 vikt%, Analysprocentintervall: 96% min. (GC), Beilstein: 06 437 | CAS: 501-53-1 | C8H7ClO2 | 170,6 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 501-53-1 , 100-44-7
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.6
InChI-nyckel HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl ester
PubChem CID 10387
IUPAC-namn bensylkarbonkloridat
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Benzyl chloroformate
Smältpunkt -20,0 °C
Densitet 1.2000g/mL, 1.2
Kokpunkt 178,0 °C till 180,0 °C
Flampunkt 92 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCO2CH2C6H5
Brytningsindex 1,5160 till 1,5180
Kvantitet 500 g
Beilstein 06,437
Fieser 01,109; 02,59; 15,22
Merck Index 15,1801
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
Stabilisator 0,1 % vattenfritt natriumkarbonat
Viskositet 2,36 mPa (20 °C)
Formel vikt 170.6
Procent renhet 97 wt%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyl chloroformate, stabilized
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl chloroformate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.