Läs mer
Benzyl Chloroformate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 501-53-1 |
| Smältpunkt | -18°C |
| Densitet | 1.21 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 103°C/25 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00000640 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | Benzyl chloroformate, Benzyl chlorocarbonate, Carbonochloride acid benzylester, Benzyl chloroformate |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.59 |
| Kvalitet | Research |