Läs mer
Bensylkloroformat, TRC
Produktkod. 30334513
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30334513 50 g
1 options
Produktkod. 30334513 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB23307050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Chloroformate
CAS 501-53-1
Molekylformel C8H7ClO2
Kvantitet 50 g
Synonym (Benzyloxy)carbonyl Chloride, Benzyl Chloridocarbonate, Benzyl Chlorocarbonate, Benzyl Chloroformate, Carbobenzoxy Chloride, Carbobenzyloxy Chloride, Chloroformic Acid Benzyl Ester, NSC 83466, Phenylmethyl Chloroformate, Cbz-Cl, CbzCl, Cbz chloride, Z-chloride
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
LEDER ClC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-namn Bensylkarbonkloridat
Molekylvikt (g/mol) 170.59
Formel vikt 170.0135