Läs mer
Bensenylkloremeter (90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl Chloromethyl Ether |
| CAS | 3587-60-8 |
| Molekylformel | C8 H9 Cl O |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClO/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| LEDER | ClCOCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | Klorometoxymetylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.609 |
| Formel vikt | 156.034 |