Läs mer
Bensylklorometer, teknik. 70%
Produktkod. 15456688
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456688 250 mL 250ml
15446688 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60207.AK
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
CAS: 3587-60-8 | C8H9ClO | 156,609 g/mol
Bensylklormetyleter används vid införandet av bensoyloxi- och hydroximetylgrupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensylklormetyleter används vid introduktion av bensoyloxi- och hydroximetylgrupper.
Löslighet Lösligt i vatten [2,7 g/L
(25 C)]
Anteckningar
Förvaras vid 2-8 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3587-60-8
Molekylformel C8H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 156.609
MDL-nummer MFCD00000886
InChI-nyckel LADPCMZCENPFGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloromethyl ether, chloromethoxymethyl benzene, chloromethoxy methyl benzene, benzyloxymethyl chloride, chloromethoxymethyl-benzene, benzyl chloromethylether, benzene, chloromethoxy methyl
PubChem CID 137983
IUPAC-namn klormetoximetylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)COCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl chloromethyl ether
Densitet 1.126
Kokpunkt 102 °C
Linjär formel C6H5CH2OCH2Cl
Brytningsindex 1.527
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN2810
Beilstein 1364034
Löslighetsinformation Löslig i vatten [2,7 g/L (25 C)]
Formel vikt 156.61
Procent renhet 70%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.