Läs mer
Bensylcinnamat, 99 %
Produktkod. 11474117
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474117 500 g 500g
11464117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19550.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 103-41-3 | C16H14O2 | 238,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-41-3
Molekylformel C16H14O2
Molekylvikt (g/mol) 238.29
MDL-nummer MFCD00004789,MFCD00004789,MFCD00004789
InChI-nyckel NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Synonym benzyl alcohol cinnamic ester, benzylcinnamate, benzyl alcohol, cinnamate, wln: r1u1vo1r, benzyl .gamma.-phenylacrylate, benzyl cis-cinnamate, benzyl z-cinnamate, 2-propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, z-benzyl 3-phenylacrylate, cinnamic acid, benzyl ester, z
PubChem CID 15558051
IUPAC-namn bensyl (Z)-3-fenylprop-2-enoat
LEDER O=C(OCC1=CC=CC=C1)\C=C\C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl cinnamate
Smältpunkt 34 °C till 36 °C
Densitet 1.11
Kokpunkt 195 °C till 200 °C (5 mmHg)
Flampunkt 180 °C (356 °F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 2051339
Merck Index 14,1130
Formel vikt 238.29
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.