Läs mer
Bensylcinnamat, 99 %
Produktkod. 10180212 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10180212 5 g Glasflaska 5g
10697162 100 g Glasflaska 100g
10607172 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10180212 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215290050
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 103-41-3 | C16H14O2 | 238,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-41-3
Molekylformel C16H14O2
Molekylvikt (g/mol) 238.29
MDL-nummer MFCD00004789,MFCD00004789,MFCD00004789
InChI-nyckel NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Synonym benzyl alcohol cinnamic ester, benzylcinnamate, benzyl alcohol, cinnamate, wln: r1u1vo1r, benzyl .gamma.-phenylacrylate, benzyl cis-cinnamate, benzyl z-cinnamate, 2-propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, z-benzyl 3-phenylacrylate, cinnamic acid, benzyl ester, z
PubChem CID 15558051
IUPAC-namn bensyl (Z)-3-fenylprop-2-enoat
LEDER O=C(OCC1=CC=CC=C1)\C=C\C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl cinnamate
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 33 °C till 37 °C
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 195 °C till 200 °C (5,0 mmHg)
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH=CHCO2CH2C6H5
Brytningsindex 1,4025 till 1,4045
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, 584
Merck Index 15, 1133
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och oljor, praktiskt taget olösliga i propylenglykol och glycerin
Formel vikt 238.29
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin massa eller vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.