Läs mer
Benzyl cinnamate, 99%
Produktkod. 10697162 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
Produktkod. 10697162
Brand: Thermo Scientific Acros 215291000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 103-41-3 | C16H14O2 | 238.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-41-3
Molekylformel C16H14O2
Molekylvikt (g/mol) 238.29
MDL-nummer MFCD00004789,MFCD00004789,MFCD00004789
InChI-nyckel NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Synonym benzyl alcohol cinnamic ester, benzylcinnamate, benzyl alcohol, cinnamate, wln: r1u1vo1r, benzyl .gamma.-phenylacrylate, benzyl cis-cinnamate, benzyl z-cinnamate, 2-propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, z-benzyl 3-phenylacrylate, cinnamic acid, benzyl ester, z
PubChem CID 15558051
IUPAC-namn bensyl (Z)-3-fenylprop-2-enoat
LEDER O=C(OCC1=CC=CC=C1)\C=C\C1=CC=CC=C1
Specifica
Kemiskt namn eller material Benzyl cinnamate
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 33°C to 37°C
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 195°C to 200°C (5.0 mmHg)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH=CHCO2CH2C6H5
Brytningsindex 1.4025 to 1.4045
Kvantitet 100 g
Beilstein 09, 584
Merck Index 15, 1133
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and oils,practically insoluble in propylene glycol and,glycerin
Formel vikt 238.29
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Mass or Liquid After Melting
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato