Läs mer
Bensylcinnamat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Benzyl cinnamate |
| CAS | 103-41-3 |
| Molekylformel | C16 H14 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Cinnamic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Benzyl cinnamate, Benzyl γ-phenylacrylate, Cinnamein, NSC 11780, NSC 44403 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2 |
| LEDER | O=C(OCc1ccccc1)C=Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | Bensyl 3-fenylprop-2-enoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.28 |
| Formel vikt | 238.0994 |