Läs mer
Bensylcinnamat, TRC
Produktkod. 30346932
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30346932 5 g
1 options
Produktkod. 30346932 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1304335G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl cinnamate
CAS 103-41-3
Molekylformel C16 H14 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Cinnamic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Benzyl cinnamate, Benzyl γ-phenylacrylate, Cinnamein, NSC 11780, NSC 44403
InChI formel InChI=1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2
LEDER O=C(OCc1ccccc1)C=Cc2ccccc2
IUPAC-namn Bensyl 3-fenylprop-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 238.28
Formel vikt 238.0994