Läs mer
Benzyl cyanide, 99+%
Produktkod. 10479100 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Produktkod. 10479100
Brand: Thermo Scientific Acros 180940010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 140-29-4 | C8H7N | 117.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-29-4
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl cyanide
Smältpunkt -24.0°C
Densitet 1.0100 g/mL, 1.01
Kokpunkt 233.0°C to 234.0°C
Flampunkt 102°C
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H7N
Linjär formel C6H5CH2CN
Brytningsindex 1.5220 to 1.5240
Kvantitet 1 L
Beilstein 09, 441
Merck Index 15, 1134
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Formel vikt 117.15
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.