Läs mer
Benzyl cyanide, 99+%
Produktkod. 10574121 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10574121 500 mL 500ml
10479100 1 L 1 L
11965611 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10574121 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 180945000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 140-29-4 | C8H7N | 117.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-29-4
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl cyanide
Smältpunkt -24.0°C
Densitet 1.0100 g/mL, 1.01
Kokpunkt 233.0°C to 234.0°C
Flampunkt 102°C
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H7N
Linjär formel C6H5CH2CN
Brytningsindex 1.5220 to 1.5240
Kvantitet 500 mL
Beilstein 09, 441
Merck Index 15, 1134
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Formel vikt 117.15
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl cyanide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302-vid hudkontakt: .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P352-Tvätta med mycket vatten/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl cyanide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.