Läs mer
Bensylcyanoacetat, 97 %
Produktkod. 11356936
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356936 100 g 100g
11346936 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06644.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 14447-18-8 | C10H9NO2 | 175,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14447-18-8
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD00051719
InChI-nyckel RCUIWQWWDLZNMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl cyanoacetate, acetic acid, cyano-, phenylmethyl ester, cyanoacetic acid benzyl ester, benzyl-cyanoacetate, acetic acid, cyano-, benzyl ester, acmc-20alph, phenylmethyl 2-cyanoacetate, cyano-acetic acid benzyl ester, benzyl ester of cyanoacetic acid
PubChem CID 560818
IUPAC-namn bensyl-2-cyanoacetat
LEDER O=C(CC#N)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl cyanoacetate
Smältpunkt 26 °C till 30 °C
Kokpunkt 140 °C (0,8 mmHg)
Flampunkt >100 °C (212 °F)
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.5195
Kvantitet 100 g
Beilstein 2096578
Formel vikt 175.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.