missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl Cyanomethylcarbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl Cyanomethylcarbamate |
| CAS | 3589-41-1 |
| Molekylformel | C10H10N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O2/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,7-8H2,(H,12,13) |
| LEDER | O=C(NCC#N)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | benzyl N-(cyanomethyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.19 |
| Formel vikt | 190.0742 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?