Läs mer
Benzyl D-Glucopyranoside (alpha & beta Mixture) (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl D-Glucopyranoside (An alpha-beta mixture) |
| CAS | 34246-23-6 |
| Molekylformel | C13H18O6 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Phenylmethyl D-Glucopyranoside (alpha & beta Mixture) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O6/c14-6-9-10(15)11(16)12(17)13(19-9)18-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-17H,6-7H2/t9-,10-,11+,12-,13?/m1/s1 |
| LEDER | O(CC1=CC=CC=C1)C2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-phenylmethoxyoxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.28 |
| Formel vikt | 270.1103 |