Läs mer
Benzyl D-Glucuronate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl D-Glucuronate |
| CAS | 135970-30-8 |
| Molekylformel | C13 H16 O7 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | D-Glucuronic acid, phenylmethyl ester, Benzyl D-glucuronate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O7/c14-8-9(15)11(20-12(17)10(8)16)13(18)19-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-12,14-17H,6H2/t8-,9-,10+,11-,12?/m0/s1 |
| LEDER | OC1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | benzyl (2S,3S,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.26 |
| Formel vikt | 284.0896 |