missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl-d5 Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl-d5 Bromide |
| CAS | 71258-22-5 |
| Molekylformel | C7 2H5 H2 Br |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-(bromomethyl)-, Benzene-d5, (bromomethyl)- (9CI), 6-(Bromomethyl)benzene-1,2,3,4,5-d5, 1-(Bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene, 2,3,4,5,6-Pentadeuteriobenzyl bromide, Benzyl Bromide-D5 (phenyl-D5), Benzyl-d5 Bromide, Benzyl-2,3,4,5,6-d5 Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CBr)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 1-(bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.07 |
| Formel vikt | 175.0045 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?