missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzyl-d7 Alcohol, TRC

Produktkod. 30179562
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179562 50 mg
30178996 100 mg
30179290 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179562 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT53664850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 71258-23-6
Molekylformel C7 D7 H O
Molekylvikt (g/mol) 115.181
Synonym Benzene-2,3,4,5,6-d5-methan-α,α-d2-ol (ACI), Benzene-d5-methan-d2-ol (9CI), Benzyl alcohol-d7, Benzyl-d7 alcohol, Benzyl Alcohol-D7
IUPAC-namn dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanol
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzyl-d7 Alcohol
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
Formel vikt 115.101
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.