Läs mer
Benzyl-d7-amine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzylamine-d7 |
| CAS | 167750-79-0 |
| Molekylformel | C7 D7 H2 N |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Benzene-d5-methan-d2-amine (9 CI), Benzyl-d7-amine, Benzylamine-d7, Benzylamine-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6,8H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6D2 |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC-namn | dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.196 |
| Formel vikt | 114.117 g/mol |
| Visa mer |