missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzyl-d7-amine HCl, CDN

Produktkod. 30326937
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30326937 0.25 g
30320005 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30326937 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND52260.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzylamine-D7 Hydrochloride
CAS 352431-27-7
Molekylformel C7 D7 H2 N . Cl H
Kvantitet 0.25 g
Synonym Benzene-d5-methan-d2-amine, hydrochloride (9 CI), Benzene-d5-methan-d2-amine hydrochloride, Benzyl-d7-amine hydrochloride, Benzylamine-d7 hydrochloride, Benzylamine-D7 hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C7H9N.ClH/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5 H,6,8H2;1 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6D2;
LEDER Cl.[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])N
IUPAC-namn dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 150.6571
Formel vikt 150.0941 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.