missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl-d7 Bromide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl-d7 Bromide |
| CAS | 35656-93-0 |
| Molekylformel | C7 D7 Br |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-(bromomethyl-d2)- (ACI), 6-(Bromomethyl-d2)benzene-1,2,3,4,5-d5 (ACI), Benzene-d5, (bromomethyl-d2)- (9 CI), (Bromomethyl-d2)benzene-d5, 1-[Bromo(dideuterio)methyl]-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene, Benzyl-d7 bromide, Benzyl bromide-d7, Benzyl bromide-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6D2 |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC-namn | 1-[bromo(dideuterio)methyl]-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.0776 |
| Formel vikt | 177.0171 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?