Läs mer
Benzyl-d7 Chloride, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl-d7 Chloride |
| CAS | 59502-05-5 |
| Molekylformel | C7 D7 Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6D2 |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC-namn | 1-[chloro(dideuterio)methyl]-2,3,4,5,6-pentadeuterio-benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.63 |
| Formel vikt | 133.0676 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |