Läs mer
Bensyldimetylfosfonoacetat, 98 %
Produktkod. 10669414 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10669414 5 g Glasflaska 5g
10260033 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10669414 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 387370050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 57443-18-2 | C11H15O5P | 258,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för CC Bond Formation (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57443-18-2
Molekylformel C11H15O5P
Molekylvikt (g/mol) 258.21
MDL-nummer MFCD01872507
InChI-nyckel QYLGNJMIOVHLQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl dimethylphosphonoacetate, benzyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, benzyl dimethyl phosphonoacetate, dimethyl benzyloxycarbonyl methyl phosphonate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, phenylmethyl ester, acmc-209ly9, benzyl dimethylphosphonoethanoate, dimethyl cbz-methyl phosphonate, benzyl dimethoxyphosphoryl acetate, benzyl-2-dimethoxyphosphoryl acetate
PubChem CID 2773759
IUPAC-namn bensyl-2-dimetoxifosforylacetat
LEDER COP(=O)(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl dimethyl phosphonoacetate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till Brun
Kokpunkt 148.0°C to 150.0°C (0.1 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3O)2P(O)CH2C(O)OCH2C5H5
Brytningsindex 1.5050 to 1.5070
Kvantitet 5 g
Formel vikt 258.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl dimethyl phosphonoacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.